Learn More
Clorhidrato de (trifluorometil)hidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Trifluoromethyl)hydrazine Hydrochloride |
| CAS | 1980053-40-4 |
| Fórmula molecular | CH4ClF3N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH3F3N2.ClH/c2-1(3,4)6-5;/h6H,5H2;1H |
| SMILES | Cl.NNC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de trifluorometilhidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 136.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0015 |