Learn More
(Trifluorometoxi)benceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451677 25 g 25 g
11461677 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25658.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 456-55-3 | C7H5F3O | 162.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 456-55-3
Fórmula molecular C7H5F3O
Peso molecular (g/mol) 162.11
Número MDL MFCD00040832
Clave InChI GQHWSLKNULCZGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoromethoxy benzene, 1-trifluoromethoxy benzene, benzene, trifluoromethoxy, phenyl trifluoromethyl ether, alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, trifluorophenoxymethane, pubchem7458, trifluoromethyloxybenzene, p-trifluoromethoxybenzene, trifluoromethoxy-benzene
PubChem CID 68010
Nombre IUPAC trifluorometoxibenceno
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Trifluoromethoxy)benzene
Densidad 1.226
Punto de ebullición 102°C to 104°C
Temperatura de inflamación 12°C (53°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.406
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 2043132
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.11
Porcentaje de pureza 99%