Learn More
Cloruro de trifluorometanosulfonilo, TRC
Código de producto. 30457005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457005 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30457005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT896578500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoromethanesulfonyl Chloride
CAS 421-83-0
Fórmula molecular CClF3O2S
Cantidad 500 mg
Sinónimo Trifluoromethylsulfonyl Chloride, Trifluoromethylsulfuryl Chloride, Triflyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/CClF3O2S/c2-8(6,7)1(3,4)5
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de trifluorometanosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 168.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.926