Learn More
Cloruro de trifluorometanosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trifluoromethanesulfonyl Chloride |
| CAS | 421-83-0 |
| Fórmula molecular | CClF3O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Trifluoromethylsulfonyl Chloride, Trifluoromethylsulfuryl Chloride, Triflyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CClF3O2S/c2-8(6,7)1(3,4)5 |
| SMILES | FC(F)(F)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de trifluorometanosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 168.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.926 |