Learn More
Cloruro de trifluorometanosulfonilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11964581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11964581 100 g Frasco de vidrio 100 g
10265940 5 g Frasco de vidrio 5 g
10661735 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11964581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173051000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 421-83-0 | CClF3O2S | 168.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 421-83-0
Fórmula molecular CClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 168.51
Número MDL MFCD00007451
Clave InChI GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2cl
PubChem CID 79000
Nombre IUPAC cloruro de trifluorometanosulfonilo
SMILES FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoromethanesulfonyl chloride
Color Incolora
Densidad 1.5800g/mL
Punto de ebullición 29.0°C to 32.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3SO2Cl
Índice de refracción 1.3330 to 1.3350
Cantidad 100 g
Beilstein 03,IV,35
Fieser 09,485
Gravedad específica 1.58
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.52
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido