Learn More
Cloruro de trifluorometanosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420407 5 g 5 g
11430407 25 g 25 g
11440407 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21774.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 421-83-0 | CClF3O2S | 168.51 g/mol
Ru(II) complex-catalyzed trifluoromethylating agent for aromatics and alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Agente trifluorometilante catalizado con complejos de Ru(II) para aromáticos y alquenos.
Solubilidad
Se hidroliza con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad, el calor y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 421-83-0
Fórmula molecular CClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 168.51
Número MDL MFCD00007451
Clave InChI GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2cl
PubChem CID 79000
Nombre IUPAC cloruro de trifluorometanosulfonilo
SMILES FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoromethanesulfonyl chloride
Densidad 1.593
Punto de ebullición 32°C
Olor Pungent
Índice de refracción 1.334
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1812016
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.52
Porcentaje de pureza 98%