Learn More
Anhídrido trifluorometanosulfónico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071571 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10173760 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10502714 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10071571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 175060010
Solicitar formato a granel o personalizado
Anhídrido trifluorometanosulfónico, +98 %, ACROS Organics, cantidad:250 ml, envase:Frasco de vidrio, Punto de ebullición:80,0 °C, incoloro a marrón, peso molecular:282,13; Porcentaje de pureza:+98 %, intervalo porcentual de ensayo:+98 %, Beilstein:03, IV, 35, CAS:358-23-6, ChEBI:CHEBI:48509, Densidad:1.7000g/mL
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación, reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 358-23-6
Número MDL MFCD00000408
Clave InChI WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoromethanesulfonic anhydride, triflic anhydride, trifluoromethanesulphonic anhydride, trifluoromethanesulfonic acid anhydride, methanesulfonic acid, trifluoro-, anhydride, trifluoromethanesulphonic acid anhydride, unii-8w034lhg1u, tf2o, trifluoromethane sulfonyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethane sulfonic anhydride
PubChem CID 67749
ChEBI CHEBI:48509
Nombre IUPAC trifluorometilsulfonilo trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoromethanesulfonic anhydride
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.7000g/mL
Punto de ebullición 80.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2F6O5S2
Fórmula lineal (CF3SO2)2O
Índice de refracción 1.3200 to 1.3230
Cantidad 1 mL
Beilstein 03, IV, 35
Fieser 04,533; 05,702; 06,618; 07,390; 10,419; 11,560; 12,532; 14,324; 15,339; 16,357; 17,156
Índice Merck 15, 9850
Gravedad específica 1.7
Información de solubilidad Solubility in water: reacts viontly with water
Peso molecular (g/mol) 282.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.13
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoromethanesulfonic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.