Learn More
Anhídrido trifluorometanosulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
250 g
50 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443910 10 g 10 g
11439333 25 g 25 g
11453910 50 g 50 g
11449333 100 g 100 g
11463910 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11443910 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11767.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Anhídrido trifluorometanosulfónico Alfa Aesar, 98 %, cantidad:250g, punto de ebullición:De 81 °C a 83 °C, punto de fusión:-80 °C, peso molecular:282,127; Porcentaje de pureza:98%, Beilstein:1813600, CAS:358-23-6, ChEBI:CHEBI:48509, Densidad:1,72
El anhídrido trifluorometanosulfónico se utiliza para convertir fenoles e imina en éster tríflico y un grupo NTf. Es un electrófilo fuerte utilizado para la introducción del grupo trifilo en la síntesis química. Sirve como reactivo en la preparación de triflatos de alquilo y vinilo, y para la síntesis estereoselectiva de donantes de uronato de metil mannosazida. Actúa como catalizador para la glicosilación con azúcares de hidroxi anoméricos para preparar polisacáridos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido trifluorometanosulfónico se utiliza para convertir fenoles e imina en éster tríflico y un grupo NTf. Es un electrófilo fuerte utilizado para la introducción del grupo trifilo en la síntesis química. Sirve como reactivo en la preparación de triflatos de alquilo y vinilo, y para la síntesis estereoselectiva de donantes de uronato de metil mannosazida. Actúa como catalizador para la glicosilación con azúcares hidroxilos anoméricos para preparar polisacáridos.
Solubilidad
Miscible con diclorometano. No miscible con hidrocarburos.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con el agua, las bases fuertes, los agentes oxidantes fuertes, los ácidos y los alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 358-23-6
Fórmula molecular C2F6O5S2
Peso molecular (g/mol) 282.127
Número MDL MFCD00000408
Clave InChI WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoromethanesulfonic anhydride, triflic anhydride, trifluoromethanesulphonic anhydride, trifluoromethanesulfonic acid anhydride, methanesulfonic acid, trifluoro-, anhydride, trifluoromethanesulphonic acid anhydride, unii-8w034lhg1u, tf2o, trifluoromethane sulfonyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethane sulfonic anhydride
PubChem CID 67749
ChEBI CHEBI:48509
Nombre IUPAC trifluorometilsulfonilo trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoromethanesulfonic anhydride
Punto de fusión -80°C
Densidad 1.72
Punto de ebullición 81°C to 83°C
Fórmula lineal (CF3SO2)2O
Índice de refracción 1.321
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 1813600
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with dichloromethane. Immiscible with hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.13
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoromethanesulfonic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trifluoro-Methanesulfonic acid anhydride