Learn More
Éster Metílico de Ácido Trifluorometanosulfónico, TRC
Código de producto. 30454070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454070 1 g 1 g
30450919 10 g 10 g
30454502 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7905401G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333-27-7
Fórmula molecular C2 H3 F3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 164.1
Sinónimo 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC metil trifluorometanosulfonato
SMILES COS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoromethanesulfonic Acid Methyl Ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.9755