Learn More
Sal de magnesio del ácido trifluorometanosulfónico, TRC
Código de producto. 30456539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456539 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30456539 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8975735G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoromethanesulfonic Acid Magnesium Salt
CAS 60871-83-2
Fórmula molecular (CF3SO3)2Mg
Cantidad 5 g
Sinónimo Magnesium bis(trifluoromethanesulfonate), Magnesium Triflate, Magnesium trifluoromethanesulfonate, Magnesium trifluoromethanesulfonate (1:2), Trifluoromethanesulfonic Acid Magnesium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/2CHF3O3S.Mg/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
SMILES [Mg+2].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC magnesio;trifluorometanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 322.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.8891