Learn More
Sal de magnesio del ácido trifluorometanosulfónico, TRC
Código de producto. 30452181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452181 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30452181 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8975731G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Trifluoromethanesulfonic Acid Magnesium Salt
CAS 60871-83-2
Fórmula molecular (CF3SO3)2Mg
Cantidad 1 g
Sinónimo Magnesium bis(trifluoromethanesulfonate), Magnesium Triflate, Magnesium trifluoromethanesulfonate, Magnesium trifluoromethanesulfonate (1:2), Trifluoromethanesulfonic Acid Magnesium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/2CHF3O3S.Mg/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
SMILES [Mg+2].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC magnesio;trifluorometanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 322.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.8891
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.