Learn More
Ácido trifluorometanosulfónico, 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16338237 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
1 ml
10 ml
250 ml
50 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
16338237 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10562191 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10397440 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10607532 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
11239879 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16338237 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169890011
Solicitar formato a granel o personalizado
Ácido trifluorometanosulfónico, 99 %, CHF3O3S, número CAS-1493-13-6, hotf, ácido metanosulfónico, trifluoro, tfmsa, ácido perfluorometanosulfónico, tfoh, ácido trifluorometanosulfónico, ácido tríflico, ácido trifluorometano sulfónico, trimsylate, ácido trifluorometilsulfónico, 250 ml, 03,IV,34, 162,0 °C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1493-13-6
Fórmula molecular CHF3O3S
Peso molecular (g/mol) 150.07
Número MDL MFCD00007514
Clave InChI ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoromethanesulphonic acid, trimsylate, methanesulfonic acid, trifluoro, triflic acid, trifluoromethylsulfonic acid, perfluoromethanesulfonic acid, tfoh, trifluoromethane sulfonic acid, tfmsa, hotf
PubChem CID 62406
ChEBI CHEBI:48511
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoromethanesulfonic acid
Punto de fusión -40.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6900 g/mL
Punto de ebullición 162.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3SO3H
Índice de refracción 1.3260 to 1.3300
Cantidad 1 L
Beilstein 03,IV,34
Fieser 04,532; 05,701; 06,617; 08,504; 09,531; 14,152; 15,41; 16,357; 17,24
Índice Merck 15,9842
Gravedad específica 1.69
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in many polar organic solvents such as dim,sulfolane,dimethyl sulfoxide,dimethyl sulfone an
Nombre IUPAC bario(2+) ditrifluorometanosulfonato
Viscosidad 2.87 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.07
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido fumante