Learn More
Ácido trifluorometanosulfónico, 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10397440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
1 ml
10 ml
250 ml
50 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10397440 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10562191 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10607532 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
11239879 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
16338237 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10397440 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169890100
Solicitar formato a granel o personalizado
Ácido trifluorometanosulfónico, 99 %, CHF3O3S, número CAS-1493-13-6, hotf, ácido metanosulfónico, trifluoro, tfmsa, ácido perfluorometanosulfónico, tfoh, ácido trifluorometanosulfónico, ácido tríflico, ácido trifluorometano sulfónico, trimsylate, ácido trifluorometilsulfónico, 250 ml, 03,IV,34, 162,0 °C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1493-13-6
Fórmula molecular CHF3O3S
Peso molecular (g/mol) 150.07
Número MDL MFCD00007514
Clave InChI ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylate
PubChem CID 62406
ChEBI CHEBI:48511
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoromethanesulfonic acid
Punto de fusión -40.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6900g/mL
Punto de ebullición 162.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3SO3H
Índice de refracción 1.3260 to 1.3300
Cantidad 10 mL
Beilstein 03,IV,34
Fieser 04,532; 05,701; 06,617; 08,504; 09,531; 14,152; 15,41; 16,357; 17,24
Índice Merck 15,9842
Gravedad específica 1.69
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many polar organic solvents such as dim,sulfolane,dimethyl sulfoxide,dimethyl sulfone an
Nombre IUPAC ácido trifluorometanosulfónico
Viscosidad 2.87 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.07
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido fumante
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoromethanesulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.