Learn More
Trifluorometanosulfonamida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419627 1 g 1 g
11429627 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22112.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 421-85-2 | CH2F3NO2S | 149.09 g/mol
Trifluoromethanesulfonamide is used as an intermediate in synthetic chemistry. It is used in the preparation of specific inhibitors of mammalian secreted phospholipases A2. It is also involved in the synthesis of ecicosanoids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trifluorometanosulfonamida se utiliza como intermediario en química sintética. Se usa en la preparación de inhibidores específicos de las fosfolipasas A2 secretadas por mamíferos. También participa en la síntesis de eicosanoides.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 421-85-2
Fórmula molecular CH2F3NO2S
Peso molecular (g/mol) 149.09
Número MDL MFCD00068714
Clave InChI KAKQVSNHTBLJCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoromethanesulphonamide, trifluoromethane sulfonamide, trifluoromethylsulfonamide, 1,1,1-trifluoromethanesulfonamide, chembl67511, methanesulfonamide, 1,1,1-trifluoro, 1bcd, trifluoromethyl sulfonamide, triflamide, trifluorometanesulfonamide
PubChem CID 79001
Nombre IUPAC trifluorometanosulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoromethanesulfonamide
Punto de fusión 116°C to 119°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1812099
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.09
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoromethanesulfonamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoromethanesulf