Learn More
Trifluoroiodomethane, 97+%
Código de producto. 11374218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374218 25 g 25 g
1 options
Normativa: Este producto contiene sustancias que reducen la capa de ozono. De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1005/2009, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11374218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041479.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene sustancias que reducen la capa de ozono. De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1005/2009, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 2314-97-8 | CF3I | 195.911 g/mol
Trifluoroiodomethane is used as a gaseous fire suppression flooding agent for in-flight aircraft and electronic equipment fires. It is also an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is involved in the rhodium-catalyzed alfa-trifluoromethylation of alfa,beta-unsaturatedketones. It plays an important role as catalyst in the enantioselective alfa -trifluoromethylation of aldehydes through photoredox organocatalysis using a readily available iridium photocatalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2314-97-8
Fórmula molecular CF3I
Peso molecular (g/mol) 195.911
Número MDL MFCD00001060
Clave InChI VPAYJEUHKVESSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoromethyl iodide, iodotrifluoromethane, methane, trifluoroiodo, perfluoromethyl iodide, trifluoro iodo methane, trifluoromethyliodide, monoiodotrifluoromethane, freon 13t1, unii-42a379kb0u, ccris 7782
PubChem CID 16843
Nombre IUPAC trifluoro(iodo)methane
SMILES C(F)(F)(F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroiodomethane
Densidad 2.361 g/mL
Punto de ebullición -22.5°C
Temperatura de inflamación None
Envase Cilindro
Índice de refracción 1.379
Cantidad 25 g
Número UN UN1956
Beilstein 1732740
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.91
Porcentaje de pureza ≥97%