Learn More
α,α,α-Trifluoroacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676152 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10676152 25 g Frasco de vidrio 25 g
10001640 5 g Frasco de vidrio 5 g
10648054 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10676152 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148350250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 434-45-7 | C8H5F3O | 174.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 434-45-7
Fórmula molecular C8H5F3O
Peso molecular (g/mol) 174.12
Número MDL MFCD00000420
Clave InChI KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09
PubChem CID 9905
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-feniletanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α, α, α-Trifluoroacetophenone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -40.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2400g/mL
Punto de ebullición 165.0°C to 166.0°C
Temperatura de inflamación 41°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COCF3
Índice de refracción 1.4580 to 1.4600
Cantidad 25 g
Fieser 01,1226; 03,308
Gravedad específica 1.24
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido