Learn More
α,α,α-Trifluoroacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10001640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10001640 5 g Frasco de vidrio 5 g
10676152 25 g Frasco de vidrio 25 g
10648054 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10001640 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148350050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 434-45-7 | C8H5F3O | 174.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 434-45-7
Fórmula molecular C8H5F3O
Peso molecular (g/mol) 174.12
Número MDL MFCD00000420
Clave InChI KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09
PubChem CID 9905
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-feniletanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α, α, α-Trifluoroacetophenone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -40.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2400g/mL
Punto de ebullición 165.0°C to 166.0°C
Temperatura de inflamación 41°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COCF3
Índice de refracción 1.4580 to 1.4600
Cantidad 5 g
Fieser 01,1226; 03,308
Gravedad específica 1.24
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha,alpha,alpha-Trifluoroacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha,alpha,alpha-Trifluoroacetophenone