Learn More
Anhídrido trifluoroacético, TRC
Código de producto. 30451098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451098 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30451098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT78642050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic Anhydride
CAS 407-25-0
Fórmula molecular C4 F6 O3
Cantidad 50 g
Sinónimo 2,2,2-Trifluoroacetic acid 1,1'-anhydride, 2,2,2-Trifluoroacetic anhydride, Bis(trifluoroacetic) anhydride, Bis(trifluoroacetic acid) anhydride, Hexafluoroacetic anhydride, NSC 96965, Perfluoroacetic anhydride, Trifluoroacetic acid anhydride, Trifluoroacetic anhydride, Trifluoroacetyl anhydride, TFAA
Fórmula InChI InChI=1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
SMILES FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC (2,2,2-trifluoroacetilo) 2,2,2-trifluoroacetato
Peso molecular (g/mol) 210.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.9752