Learn More
Anhídrido trifluoroacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trifluoroacetic Anhydride |
| CAS | 407-25-0 |
| Fórmula molecular | C4 F6 O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2,2,2-Trifluoroacetic acid 1,1'-anhydride, 2,2,2-Trifluoroacetic anhydride, Bis(trifluoroacetic) anhydride, Bis(trifluoroacetic acid) anhydride, Hexafluoroacetic anhydride, NSC 96965, Perfluoroacetic anhydride, Trifluoroacetic acid anhydride, Trifluoroacetic anhydride, Trifluoroacetyl anhydride, TFAA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10 |
| SMILES | FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (2,2,2-trifluoroacetilo) 2,2,2-trifluoroacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 210.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.9752 |