Learn More
Anhídrido trifluoroacético, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473910 25 g 25 g
11460174 100 g 100 g
11470174 500 g 500 g
11480174 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11473910 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13614.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 407-25-0 | C4F6O3 | 210.03 g/mol
Trifluoroacetic anhydride is used for the introduction of trifluoroacetyl group in organic synthesis. It is involved in the preparation of N- and O-trifluoroacetyl derivatives of a wide range of biologically active compounds for gas chromatography analysis. It plays an important role as desiccant for trifluoroacetic acid. It is also used in the oxidation of aldehydes to acids, esters, amides as well as in the protection of alcohols and amines. In addition, it is used as analytical reagents, solvents and dehydration condensing agent. It serves as an intermediate of fluorine fine chemicals, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido trifluoroacético se utiliza para la introducción del grupo trifluoroacetil en la síntesis orgánica. Participa en la preparación de derivados de N- y O-trifluoroacetil de una amplia gama de compuestos biológicamente activos para el análisis de cromatografía de gases. Desempeña un papel importante como desecante para el ácido trifluoroacético. También se utiliza en la oxidación de aldehídos a ácidos, ésteres, amidas, así como en la protección de alcoholes y aminas. Además, se utiliza como reactivo analítico, disolvente y agente de deshidratación por condensación. Funciona como intermediario de productos químicos finos de flúor, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Miscible con benceno, diclorometano, éter dietílico, dimetilformamida, terahidrofurano y acetonitrilo.
Notas
Higroscópico y sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, ácidos fuertes y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 407-25-0
Fórmula molecular C4F6O3
Peso molecular (g/mol) 210.03
Número MDL MFCD00000416
Clave InChI QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetic anhydride, trifluoroacetic acid anhydride, 2,2,2-trifluoroacetic anhydride, bis trifluoroacetic anhydride, acetic acid, trifluoro-, anhydride, perfluoroacetic anhydride, trifluoroacetyl anhydride, tfaa, hexafluoroacetic anhydride, anhydrid kyseliny trifluoroctove
PubChem CID 9845
SMILES FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic anhydride
Punto de fusión -65°C
Densidad 1.503
Punto de ebullición 39°C to 40°C
Fórmula lineal (CF3CO)2O
Índice de refracción 1.269
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 746197
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with benzene,dichloromethane,diethyl ether,dimethylformamide,terahydrofuran and acetonitrile.
Nombre IUPAC (2,2,2-trifluoroacetilo) 2,2,2-trifluoroacetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.03
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acidanhydride