Learn More
Anhídrido trifluoroacético, + 99%, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10725541 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10725541 100 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 100 ML
1 options
Código de producto. 10725541 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/3257/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 407-25-0
Punto de fusión -63.5°C
Color Incolora
pH 1
Punto de ebullición 39.1°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C4F6O3
Número MDL MFCD00000416
Cantidad 100 mL
Sinónimo trifluoroacetic anhydride, trifluoroacetic acid anhydride, 2,2,2-trifluoroacetic anhydride, bis trifluoroacetic anhydride, acetic acid, trifluoro-, anhydride, perfluoroacetic anhydride, trifluoroacetyl anhydride, tfaa, hexafluoroacetic anhydride, anhydrid kyseliny trifluoroctove
Clave InChI QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC (2,2,2-trifluoroacetilo) 2,2,2-trifluoroacetato
Peso molecular (g/mol) 210.03
PubChem CID 9845
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.03g/mol
Presión de vapor 43.3kPa at 20°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.