Descripción
- Ideal high purity mobile phase additive for LC/MS and UHPLC-UV applications
- Evaluated for metal impurities at ppb concentrations for minimal metal mass adduct formation
- Screened for UV-absorbing contaminants to reduce interferences and for smoother baselines
- TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del elemento | Ácido trifluoroacético (TFA) |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de reactivo | Reactivo de emparejamiento de iones |
| Cantidad | 1 mL |
| Formulación | 99,5 % de TFA |
| Para utilizar con | LC/MS |