Learn More
Ácido trifluoroacético, Thermo Scientific
Código de producto. 30280960 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
2 ml
5 ml
50 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30280960 50 mL 50 ml
30280970 1 mL 1 ml
30280966 2 mL 2 ml
30280947 5 mL 5 ml
30280948 10 x 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30280960 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor T001160050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
  • Ideal high purity mobile phase additive for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Evaluated for metal impurities at ppb concentrations for minimal metal mass adduct formation
  • Screened for UV-absorbing contaminants to reduce interferences and for smoother baselines
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del elemento Ácido trifluoroacético (TFA)
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Reactivo de emparejamiento de iones
Cantidad 50 mL
Formulación 99,5 % de TFA
Para utilizar con LC/MS