Learn More
Ácido trifluoroacético, Thermo Scientific
Código de producto. 30280948 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
2 ml
5 ml
50 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30280948 10 x 1 mL 1 ml
30280970 1 mL 1 ml
30280966 2 mL 2 ml
30280947 5 mL 5 ml
30280960 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30280948 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor T0011610X1
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
  • Ideal high purity mobile phase additive for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Evaluated for metal impurities at ppb concentrations for minimal metal mass adduct formation
  • Screened for UV-absorbing contaminants to reduce interferences and for smoother baselines
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del elemento Ácido trifluoroacético (TFA)
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Reactivo de emparejamiento de iones
Cantidad 10 x 1 mL
Formulación 99,5 % de TFA
Para utilizar con LC/MS
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid