Learn More
Applied Biosystems™ Trifluoroacetic Acid (TFA) Neat Liquid
Código de producto. 15820273
Cambiar vista
Click to view available options
Formulario:
Líquido
Tamaño de la unidad:
450 ml
Código de producto. Formulario Tamaño de la unidad
15820273 Líquido 450 ml
1 options
Código de producto. 15820273 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 400137
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Ácido trifluoroacético (TFA, concentrado) para su uso con cartuchos OPC™ para la purificación de oligonucleótidos.
  • Para uso exclusivo en investigación
  • No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Ácido trifluoroacético (TFA) líquido puro
Nombre del producto químico o material ácido trifluoroacético
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de reactivo Disolvente o reactivo general
Formato Líquido