Learn More
Ácido trifluoroacético, sal de plata, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10041550 5 g Frasco de vidrio 5 g
10615002 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10041550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139730050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 2966-50-9 | C2AgF3O2 | 220.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2966-50-9
Fórmula molecular C2AgF3O2
Peso molecular (g/mol) 220.89
Número MDL MFCD00013199
Clave InChI KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver trifluoroacetate, silver 1+ trifluoroacetate, silver i 2,2,2-trifluoroacetate, silver mono trifluoroacetate, trifluoroacetic acid silver salt, silver 1+ ion trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoroacetate, trifluoroacetic acid, silver salt, trifluoroacetic acid, silver 1+ salt
PubChem CID 76299
Nombre IUPAC plata;2,2,2-trifluoroacetato
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid, silver salt
Nombre de nota 0.98
Punto de fusión 257.0°C to 260.0°C
Color Beige a gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CO2Ag
Cantidad 5 g
Fieser 01,1018; 07,323; 08,444; 11,471; 16,301; 17,154
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.89
Porcentaje de pureza 0.98
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid, silver salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.