Learn More
Ácido trifluoroacético, grado reactivo, 99%, Solstice
Código de producto. 15678190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
10AMP.
1L
2 L
25mL
5 mL
500mL.
Ampollas de 5 × 10
Unit Size:
1 litro
10 ampollas
100 ml
2 litros
25 ml
5 ml
500 ml
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15678190 10AMP. 10 ampollas
15698490 5 mL 5 ml
15688490 25mL 25 ml
15668190 100 ml 100 ml
15628200 500mL. 500 ml
15608200 1L 1 litro
15618200 2 L 2 litros
15638200 Ampollas de 5 × 10 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15678190 Supplier Fluka Supplier No. T650810AMP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.40€
    91.11€ / 10 ampollas
    Ahorro 3.29€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76-05-1
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 114.02
Número MDL MFCD00004169
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid
Densidad 1,489 g/ml a 20 °C
Cantidad 10AMP.
Temperatura de inflamación > °100 >C (°212 F)
Fórmula lineal CF3COOH
Densidad del vapor 3,9 (frente a aire)
Número UN UN2699
Presión de vapor 97,5 mmHg (20 °C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.02
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trifluoroacetic acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.