Learn More
Ácido trifluoroacético (grado de síntesis de péptidos), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10224733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10224733 500mL. Vidrio ámbar 500 ml
1 options
Código de producto. 10224733 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP618500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00€
    250.00€ / 500 ml
    Ahorro 80.00€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Para síntesis de péptidos y protocolos de secuenciación
El ácido trifluoroacético se utiliza en síntesis de péptidos y protocolos de secuenciación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia 0,06 máx. a 275 nm, 0,03 máx. a 300 nm
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic Acid
pH 0,45
CAS 76-05-1
Punto de fusión de -15 °C
Punto de ebullición de 72 °C
Color Incolora
Densidad 1,535g/cm³
Cantidad 500mL.
Envase Vidrio ámbar
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99,5 %
Fórmula molecular C2HF3O2
Fórmula lineal CF3COOH
Número MDL MFCD00004169
Presión de vapor 107 mbar a 25 °C
Índice Merck 15, 9847
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
Peso molecular (g/mol) 114.02
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.02
Porcentaje de pureza ≥99,5 %
Grado Síntesis de péptidos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.