Learn More
Ácido trifluoroacético, grado LC/MS Optima™, Fisher Chemical™
Product Code. 10125637 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 ml
1mL.
2mL.
10 ml
50 ml
Envase:
Ampolla
Ampollas
Vidrio ámbar
Unit Size:
0.50 ML
1 ml
10 ml
2 ml
50 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10125637 10 ml Ampollas 10 ml
10155347 0,5 ml Ampolla 0.50 ML
10266617 1mL. Ampolla 1 ml
10378747 2mL. Ampolla 2 ml
10723857 50 ml Vidrio ámbar 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10125637 Supplier Fisher Chemical Supplier No. A11610X1AMP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00€
    178.00€ / 10 ml
    Ahorro 88.00€
    33% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ácido trifluoroacético, > -99,5 %, C2HF3O2, número CAS: 76-05-1, ácido trifluoroetanoico, ácido trifluoroacético, cf3cooh, ácido acético, trifluoro, ácido trifluoroacético, ácido perfluoroacético, kyselina trifluoroctova, ácido trifluoroacético, ácido trifluoroacético, ácido trifluoroacético, 50 ml
Ácido trifluoroacético, > -99,5 %, C2HF3O2, número CAS: 76-05-1, ácido trifluoroetanoico, ácido trifluoroacético, cf3cooh, ácido acético, trifluoro, ácido trifluoroacético, ácido perfluoroacético, kyselina trifluoroctova, ácido trifluoroacético, ácido trifluoroacético, ácido trifluoroacético, 50 ml
  • Aditivo de fase móvil de alta pureza ideal para aplicaciones de LC/MS y UHPLC-UV
  • Se evaluó la presencia de impurezas metálicas en concentraciones de ppb para la formación mínima de aductos masivos de metal
  • Se ha tamizado para contaminantes que absorben UV para reducir las interferencias y para una mayor fluidez en las líneas de base
  • TFA es un aditivo de fase móvil común que puede funcionar como un reactivo de par de iones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76-05-1
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 114.02
Número MDL MFCD00004169
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifications
Absorbancia 0,003 AU máx. a 254 nm, 0,03 UA máx. a 300 nm, 0,06 UA máx. a 230 nm, 0,06 UA máx. a 275 nm, 0,18 UA máx. a 220 nm, 0,55 UA máx. a 210 nm
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic Acid
pH 0,45
Punto de fusión de -15 °C
Punto de ebullición de 72 °C
Color Incolora
Densidad 1,535g/cm³
Cantidad 10 ml
Envase Ampollas
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 1 ppm máx.
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99,5 %
Fórmula lineal CF3COOH
Densidad del vapor 3,9
Presión de vapor 107 mbar 25
Índice Merck 15, 9847
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.02
Porcentaje de pureza ≥99,5 %
Grado OPTIMA™ LC-MS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • TRIFLUOROACETIC ACID
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.