Learn More
Ácido Trifluoroacético, LC-MS Ultra, Solstice
Código de producto. 15668310 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1mL.
2mL.
50 mL
Envase:
Ampolla
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
2 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15668310 2mL. Ampolla 2 ml
15658310 1mL. Ampolla 1 ml
15661400 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15668310 Proveedor Chromasolv N.º de proveedor 142642ML
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
LC-MS Ultra, aditivo eluyente para UHPLC-MS
  • Para las aplicaciones de LC-MS y UHPLC más exigentes
  • Probado para idoneidad para UHPLC-MS
  • Máxima pureza de disolvente para límites de detección bajos
  • Ruido inicial de MS extremadamente bajo
  • Reproducibilidad ejemplar entre lotes
  • Niveles bajos de trazas de metales
  • Envasado en frascos de vidrio de borosilicato transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-05-1
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 114.02
Número MDL MFCD00004169
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic Acid
Punto de fusión de -15 °C
Punto de ebullición de 72 °C
Color Incolora
Fórmula lineal CF3COOH
Número UN UN2699
Beilstein 742035
Información de solubilidad Soluble en agua
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
Formula Weight (peso de la fórmula) 114,02g/mol
Grado LC-MS Ultra
Densidad 1,489 g/ml a 20 °C
Cantidad 2mL.
Temperatura de inflamación > °100 >C (°212 F)
Envase Ampolla
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.3(doc.)
Densidad del vapor 3,9 (frente a aire)
Presión de vapor 97,5 mmHg (20 °C)