Learn More
Ácido trifluoroacético, Fluka™
Código de producto. 15698350 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 ml
Envase:
Ampolla
Grado:
HPLC
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Envase Grado unitSize
15698350 10 x 1 ml Ampolla HPLC paquete de 10
1 options
Código de producto. 15698350 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 30203110X1ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Chromasolv™, para HPLC, ≥99,0 %
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid
pH Ácido
CAS 76-05-1
Punto de fusión de -15 °C
Punto de ebullición 72 °C (1,013 hPa)
Color Incolora
Fórmula molecular C2HF3O2
Número MDL MFCD00004169
Sinónimo TFA
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
Peso molecular (g/mol) 114.02
Porcentaje de pureza 99%
Grado HPLC
Cantidad 10 x 1 ml
Envase Ampolla
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trifluoroacetic acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: trifluoroacetic acid