Learn More
Ácido trifluoroacético-d, TRC
Código de producto. 30450043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450043 10 g 10 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30450043 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT78603710G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic Acid-D
CAS 599-00-8
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C2 D F3 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Acetic acid-d','2,2,2-trifluoro-, Acetic acid-d','trifluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2,2-Trifluoroacetic acid-d, 2,2,2-Trifluoroacetic acid-d1, Deuteriotrifluoroacetic acid, Deuterotrifluoroacetic acid, Trifluoroacetic acid (CF3COOD), Trifluoroacetic acid-carboxy-d, Trifluoroacetic acid-d, Trifluoroacetic acid-d1, [2H]Trifluoroacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i/hD
SMILES [2H]OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC deuterio 2,2,2-trifluoroacetato
Peso molecular (g/mol) 115.0295
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.9991
Porcentaje de pureza >95