Learn More
Ácido trifluoroacético-d, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Trifluoroacetic Acid-D |
| CAS | 599-00-8 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C2 D F3 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Acetic acid-d','2,2,2-trifluoro-, Acetic acid-d','trifluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2,2-Trifluoroacetic acid-d, 2,2,2-Trifluoroacetic acid-d1, Deuteriotrifluoroacetic acid, Deuterotrifluoroacetic acid, Trifluoroacetic acid (CF3COOD), Trifluoroacetic acid-carboxy-d, Trifluoroacetic acid-d, Trifluoroacetic acid-d1, [2H]Trifluoroacetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i/hD |
| SMILES | [2H]OC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | deuterio 2,2,2-trifluoroacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 115.0295 |
| Show More |