Learn More
Ácido trifluoroacético d, para RMN, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10379030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
25mL.
100 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
100 ML
25 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10379030 10 ml Frasco de vidrio 10 ML
10711741 25mL. Frasco de vidrio 25 ML
10389030 100 ml Frasco de vidrio 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10379030 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 325310100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.25€
    73.80€ / 10 ml
    Ahorro 6.45€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 599-00-8 | C2HF3O2 | 115.029 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 599-00-8
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 115.029
Número MDL MFCD00044563
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
PubChem CID 71502
Nombre IUPAC deuterio 2,2,2-trifluoroacetato
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid-d
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.5 atom % D, for NMR
Densidad 1.5000g/mL
Deuterio (D) 99,4% mín
Envase Frasco de vidrio
Agua 0,05% máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 ml
Punto de fusión -15.0°C
Punto de ebullición 75.0°C
Fórmula lineal CF3CO2D
Sinónimo trifluoroacetic acid-d, deuterotrifluoroacetic acid, acetic acid-d, trifluoro, acetic acid-d,2,2,2-trifluoro, acetic acid-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoroacetic acid-d tfa-d, trifluoroacetic acid-d, 99.5 atom % d, tfa-d, cf3cood, trifluoroacetic 2h acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.03
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid-d
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.