Learn More
Ácido trifluoroacético d, 99,5 %(isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314468 10g 10 g
11324468 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11314468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042357.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 599-00-8 | C2HF3O2 | 115.029 g/mol
Trifluoroacetic acid-d is employed as solvent to investigate the conformations of cyclic peptides by proton NMR spectra. It is also used to compose NMR solvent mixture to investigate the NMR spectra of high molecular weight polyesters such as polyglycolide (PG) and poly(ethylene terephthalate)and as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 599-00-8
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 115.029
Número MDL MFCD00044563
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
Sinónimo trifluoroacetic acid-d, deuterotrifluoroacetic acid, acetic acid-d, trifluoro, acetic acid-d,2,2,2-trifluoro, acetic acid-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoroacetic acid-d tfa-d, trifluoroacetic acid-d, 99.5 atom % d, tfa-d, cf3cood, trifluoroacetic 2h acid
PubChem CID 71502
Nombre IUPAC deuterio 2,2,2-trifluoroacetato
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid-d
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.50 g/mL
Olor Cáustico
Envase Ampollas pregraduadas
Sensibilidad Higroscópico
Cantidad 10g
Punto de fusión de -15 °C
Punto de ebullición de 72 °C
Número UN UN2699
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.03
Porcentaje de pureza 99.5%