Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido trifluoroacético, grado bioquímico, 99,5+%
Código de producto. 11436947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
1000g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436947 50g 50 g
11446947 250g 250 g
11426947 1000g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436947 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A14365.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114.02 g/mol
Used to cleave peptide blocking groupsThe combination of properties like solubility in most of the solvents, volatility, catalytic property, and strong acidity with non-oxidizing nature makes it a widely used reagent in organic synthesis. Trifluoroacetic acid is an important building block in the synthesis of pharmaceuticals, agrochemicals and performance products. It is a precursor to many fluorinated compounds, and widely used in peptide synthesis and other organic transformations involving deprotection of t-BOC group. TFA finds use as an ion pairing agent in liquid chromatography, as a solvent in NMR spectroscopy and as a calibrant in mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizan para esfilar grupos bloqueadores de péptidos La combinación de propiedades como la solubilidad en la mayoría de los disolventes, la volatilidad, la propiedad catalítica y la acidez fuerte con naturaleza no oxidante lo convierten en un reactivo ampliamente utilizado en la síntesis orgánica. El ácido trifluoroacético es un compuesto básico importante en la síntesis de productos farmacéuticos, agroquímicos y de rendimiento. Es un precursor de muchos compuestos fluorados, y se usa ampliamente en la síntesis de péptidos y otras transformaciones orgánicas que implican la desprotección del grupo t-BOC. El TFA se utiliza como agente de emparejamiento de iones en cromatografía líquida, como disolvente en espectroscopía de RMN y como calibrador en espectrometría de masas.
Solubilidad
Miscible con éter, acetona, etanol, benceno, hexano y tetracloruro de carbono.
Notas
El ácido trifluoroacético (TFA) es un ácido orgánico estable, higroscópico, volátil y de baja ebullición. Se recomienda el almacenamiento en un lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-05-1
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 114.02
Número MDL MFCD00004169
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid
Punto de fusión de -15 °C
Punto de ebullición De 72 °C a 73 °C
Número UN UN2699
Beilstein 742035
Índice Merck 14,9681
Información de solubilidad Miscible with ether,acetone,ethanol,benzene,hexane and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.02
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Bioquímica
Densidad 1,48
Cantidad 50g
Olor Punzante
Índice de refracción 1,284
Sensibilidad Higroscópico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid