Learn More
Ácido trifluoroacético, sal de amonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10627022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10627022 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10083573 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10627022 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218860250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.05€
    51.30€ / 25 g
    Ahorro 4.75€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3336-58-1 | C2H5F3NO2 | 132.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3336-58-1
Fórmula molecular C2H5F3NO2
Peso molecular (g/mol) 132.06
Número MDL MFCD00012615,MFCD03095537
Clave InChI YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo ammonium trifluoroacetate, azanium 2,2,2-trifluoroacetate, ammoniumtrifluoroacetate, ammonium triflouroacetate, cf3coonh4, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
PubChem CID 86601334
Nombre IUPAC azanio; ácido 2,2,2-trifluoroacético
SMILES [NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid, ammonium salt
Nombre de nota 0.98
Punto de fusión 122.0°C to 126.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CO2NH4
Cantidad 25 g
Beilstein 02,II,186
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.05
Porcentaje de pureza 0.98
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid, ammonium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.