Learn More
Ácido trifluoroacético, 99+ %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13448588 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13448588 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
11904951 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13448588 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 432295000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00€
    1323.65€ / 500 ml
    Ahorro 246.35€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 76-05-1, C2HF3O2, 114.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-05-1
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 114.02
Número MDL MFCD00004169
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Nombre IUPAC ácido 2,2,2-trifluoroacético
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Absorbancia 0.03 max. at 300 nm, 0.03 max. at 320 nm, 0.04 max. at 290 nm, 0.05 max. at 280 nm, 0.1 max. at 270nm, 1 max. at 260 nm
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic Acid
Nombre de nota For HPLC
Punto de fusión -15.0°C
Punto de ebullición 72.0°C
Densidad 1.5350 g/mL
Cantidad 500 mL
Espectro infrarrojo Conforme a Ref
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3
Residuos después de la evaporación 5 ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 1.535
Fórmula lineal CF3CO2H
Número UN 2699
Presión de vapor 107 mbar at 25°C
Beilstein 02,IV,458
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
Fieser 09,483; 17,340; 16,83; 15,338; 14,322; 12,529; 10,418; 07,388; 06,613; 05,695; 04,530; 03,305; 02,433; 01,1219; 08,503; 11,557
Índice Merck 159847
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ether,acetone,ethanol,benzene,,ccl4,hexane,methanol,xylene and hexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.02
Porcentaje de pureza 99+%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.