Learn More
Ácido trifluoroacético, 99+%, HPLC, Fisher Chemical
Código de producto. 10294110 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10294110 100 ml 100 ML
10112740 25 ml 25 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10294110 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/3258/PB05
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
C2HF3O2, número CAS-76-05-1, ácido acético, trifluoro, cf3cooh, kyselina trifluoroctova, ácido perfluoroacético, ácido trifluoracético, ácido tri-fluoroacético, acidotrifluoroacético, ácido trifluoro-acético, ácido trifluoroetanoico, 100 ml, 72 grados C, CHEBI:45892, incoloro, 114,02 g/mol
C2HF3O2, número CAS-76-05-1, ácido acético, trifluoro, cf3cooh, kyselina trifluoroctova, ácido perfluoroacético, ácido trifluoracético, ácido tri-fluoroacético, acidotrifluoroacético, ácido trifluoro-acético, ácido trifluoroetanoico, 100 ml, 72 grados C, CHEBI:45892, incoloro, 114,02 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76-05-1
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 114.02
Número MDL MFCD00004169
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifications
pH 0,45
Punto de fusión de -15 °C
Punto de ebullición de 72 °C
Color Incolora
Cantidad 100 ml
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Densidad del vapor 3,9
Presión de vapor 107 mbar 25
Nombre IUPAC ácido 2,2,2-trifluoroacético
Formula Weight (peso de la fórmula) 114,02g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trifluoroacetic acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid