Learn More
Ácido trifluoroacético, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388277 2,5 kg 2.50 Kg
11378277 100 g 100 g
11368277 500g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11388277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031771.A4
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114.02 g/mol
The combination of properties like solubility in most of the solvents, volatility, catalytic property and strong acidity with non-oxidizing nature makes it a widely used reagent in an organic synthesis. Trifluoroacetic acid is an important building block in the synthesis of pharmaceuticals, agrochemicals and ceramic compounds. It is a precursor to many fluorinated compounds, and widely used in peptide synthesis and other organic transformations involving deprotection of t-BOC group. It finds use as an ion pairing agent in liquid chromatography, as a solvent in NMR spectroscopy and as a calibrant in mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-05-1
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 114.02
Número MDL MFCD00004169
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid
Punto de fusión de -15 °C
Punto de ebullición De 72 °C a 73 °C
Color Incolora
Densidad 1.480 g/mL
Cantidad 2,5 kg
Olor Punzante
Forma física Líquido
Índice de refracción 1,284
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Sensibilidad Higroscópico
Fórmula lineal CF3CO2H
Número UN UN2699
Beilstein 742035
Índice Merck 14,9681
Información de solubilidad Miscible with water,ether,acetone,ethanol,benzene,hexane and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.02
Porcentaje de pureza ≥99.5%