Learn More
Trifluoroacetamidina, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409830 100 g 100 g
11328795 5 g 5 g
11338795 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409830 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12422.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 354-37-0 | C2H3F3N2 | 112.06 g/mol
Trifluoroacetamidine is used as probe for determination of membrane potential and extra/intracellular volume of erythrocytes by fluorine-19 NMR studies. It is a reagent used as protected ammonia equivalent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trifluoroacetamidina se utiliza como sonda para la determinación del potencial de membrana y el volumen extra/intracelular de eritrocitos mediante estudios de RMN de flúor-19. Es un reactivo utilizado como equivalente de amoniaco protegido.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar a – 20 °C. Incompatible con agentes oxidantes. Sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 354-37-0
Fórmula molecular C2H3F3N2
Peso molecular (g/mol) 112.06
Número MDL MFCD00041545
Clave InChI NITMACBPVVUGOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetamidine, trifluoroethanimidamide, 2,2,2-trifluoroacetamidine, ethanimidamide, 2,2,2-trifluoro, sntljqhjptadtaetp@, trifluoroacetoamidine, trifluoroacetamideine, trifluoro-acetamidine, acmc-20aje4, 2,2,2-trifluoroacetoamidine
PubChem CID 2776882
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetanimidamida
SMILES NC(=N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetamidine
Densidad 1.45
Punto de ebullición 35°C to 37°C (11 mmHg)
Índice de refracción 1.382
Cantidad 100 g
Número UN UN3267
Beilstein 605978
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.05
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico