Learn More
Trifluoroacetaldehído metil hemiacetal, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498287 5 g 5 g
11408297 25 g 25 g
11418297 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18369.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 431-46-9 | C3H5F3O2 | 130.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 431-46-9
Fórmula molecular C3H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 130.07
Número MDL MFCD00013572
Clave InChI GWTBCUWZAVMAQV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, fluoral methyl hemiacetal, 1-methoxy-2,2,2-trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro-1-methoxy, trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, tech., trifluoroacetaldehyde hemi methyl acetal, 2,2,2-erifluoro-1-methoxyethanol, ethanol, 1-methoxy-2,2,2-trifluoro, zlchem 1308, fluoral hemimethylacetal
PubChem CID 9892
SMILES COC(O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
Densidad 1.36
Punto de ebullición 96°C
Temperatura de inflamación 42°C (107°F)
Índice de refracción 1.333
Cantidad 5 g
Número UN UN3271
Beilstein 1737758
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-metoxietanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.07
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico