Learn More
Trifluoroacetaldehído metil hemiacetal, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15147432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15147432 100 g Frasco de vidrio 100 g
15127432 5 g Frasco de vidrio 5 g
15137432 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15147432 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449131000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 431-46-9 | C3H5F3O2 | 130.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 431-46-9
Fórmula molecular C3H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 130.07
Número MDL MFCD00013572
Clave InChI GWTBCUWZAVMAQV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, fluoral methyl hemiacetal, 1-methoxy-2,2,2-trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro-1-methoxy, trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, tech., trifluoroacetaldehyde hemi methyl acetal, 2,2,2-erifluoro-1-methoxyethanol, ethanol, 1-methoxy-2,2,2-trifluoro, zlchem 1308, fluoral hemimethylacetal
PubChem CID 9892
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-metoxietanol
SMILES COC(O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
Densidad 1.3600g/mL
Punto de ebullición 104.0°C to 106.0°C
Temperatura de inflamación 42°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CH(OCH3)OH
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.07
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.