Learn More
Hemiacetal etílico de trifluoroacetaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trifluoroacetaldehyde Ethyl Hemiacetal |
| CAS | 433-27-2 |
| Fórmula molecular | C4H7F3O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, 1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol, Fluoral ethyl hemiacetal, NSC 65431 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1-etoxi-2,2,2-trifluoroetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 144.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0398 |