Learn More
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isothiocyanate, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10013740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10013740 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10013740 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306890050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α, α, α-Trifluoro-m-tolyl isothiocyanate
CAS 1840-19-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a naranja
Densidad 1.3350g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H4F3NS
Fórmula lineal CF3C6H4NCS
Índice de refracción 1.5550 to 1.5570 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00004806
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl isothiocyanate, 3-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl-benzene, benzene,1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl
Clave InChI GFEPANUKFYVALF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-3-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 203.182
PubChem CID 137232
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.19
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid