Learn More
Sulfóxido de trifluoperazina N1,N4-dióxido (trifluoperazina N1,N4,S-trióxido), Mikromol™
Descripción
Sulfóxido de trifluoperazina N1,N4-dióxido (trifluoperazina N1,N4,S-trióxido)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trifluoperazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide |
| CAS | 150111-58-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Trifluoperazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H24 F3 N3 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 10-[3-(4-Methyl-1,4-dioxido-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5-Oxide, 10-[3-(4-Methyl-1,4-dioxido-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine N,N',5-Trioxide, Trifluoperazine N1',N4',S-Trioxide, Trifluoperazine N1,N4,S-Trioxide, Trifluoperazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24F3N3O3S/c1-26(28)11-13-27(29,14-12-26)10-4-9-25-17-5-2-3-6-19(17)31(30)20-8-7-16(15-18(20)25)21(22,23)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3 |
| SMILES | C[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| Nombre IUPAC | 10-[3-(4-metil-1,4-dioxidopiperazina-1,4-diio-1-il)propil]-2-(trifluorometil)fenotiazina 5-óxido |
| Mostrar más |