Learn More
Sulfona de trifluoperazina N1,N4-dióxido (trifluoperazina N1,N4,S,S-tetraóxido), Mikromol™
Código de producto. 30051874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051874 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051874 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0441.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfona de trifluoperazina N1,N4-dióxido (trifluoperazina N1,N4,S,S-tetraóxido)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoperazine Sulfone N1,N4-Dioxide
CAS 2724726-60-5
Nombres de analitos o componentes Trifluoperazine Sulfone N1,N4-Dioxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H24 F3 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Trifluoperazine Sulfone N1,N4-Dioxide, Trifluoperazine N1,N4,S,S-Tetraoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24F3N3O4S/c1-26(28)11-13-27(29,14-12-26)10-4-9-25-17-5-2-3-6-19(17)32(30,31)20-8-7-16(15-18(20)25)21(22,23)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
SMILES C[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Nombre IUPAC 10-[3-(4-metil-1,4-dioxidipiperazina-1,4-diio-1-il)propil]-2-(trifluorometil)fenotiazina 5,5-dióxido
Peso molecular (g/mol) 471.49
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.144 g/mol