Learn More
Trifluoperazina sulfona, Mikromol™
Código de producto. 30049918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049918 25 mg 25 miligramos
30049796 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049918 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0441.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfona de trifluoperazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoperazine Sulfone
CAS 2230802-07-8
Nombres de analitos o componentes Trifluoperazine Sulfone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H24 F3 N3 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Trifluoperazine Sulfone
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24F3N3O2S/c1-25-11-13-26(14-12-25)9-4-10-27-17-5-2-3-6-19(17)30(28,29)20-8-7-16(15-18(20)27)21(22,23)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
SMILES CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Nombre IUPAC 5,5-dióxido de 10-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propil]-2-(trifluorometil)fenotiazina
Peso molecular (g/mol) 439.49
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.1541 g/mol