Learn More
Diclorhidrato de óxido de trifluoperazina N4, Mikromol
Código de producto. 30459217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459217 4 x 25 mg 100 miligramos
30050473 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30459217 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0441.0800254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de óxido de trifluoperazina N4, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoperazine N4-Oxide Dihydrochloride
CAS 2724726-63-8
Nombres de analitos o componentes Trifluoperazine N4-Oxide Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H24 F3 N3 O S . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Trifluoperazine N4-Oxide Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24F3N3OS.2ClH/c1-27(28)13-11-25(12-14-27)9-4-10-26-17-5-2-3-6-19(17)29-20-8-7-16(15-18(20)26)21(22,23)24;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.C[N+]1([O-])CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Nombre IUPAC 10-[3-(4-metil-4-oxidopiperazin-4-io-1-il)propil]-2-(trifluorometil)fenotiazina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 496.42
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.1126 g/mol