Learn More
Óxido de trifluoperazina N1, Mikromol™
Descripción
Óxido de trifluoperazina N1
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trifluoperazine N1-Oxide |
| CAS | 52172-24-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Trifluoperazine N1-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H24 F3 N3 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 10-[3-(4-Methyl-1-oxido-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine, 10H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, N-oxide, 10-[3-(4-Methyl-1-oxido-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine, Trifluoperazine N-oxide, Trifluoperazine N1-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24F3N3OS/c1-25-10-13-27(28,14-11-25)12-4-9-26-17-5-2-3-6-19(17)29-20-8-7-16(15-18(20)26)21(22,23)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3 |
| SMILES | CN1CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| Nombre IUPAC | 10-[3-(4-metil-1-oxidopiperazin-1-io-1-il)propil]-2-(trifluorometil)fenotiazina |
| Mostrar más |